3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10261-1G
APOSPC10261-1GEA
0
CZK
APOSPC10261-1G
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183,18 g/mol Bod tání: 223…225 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00181811 CAS číslo: 325-89-3 |