Tisk…
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10260-1G PC10260-500MG PC10260-5G
APOSPC10260-1GEA 6190 CZK
APOSPC10260-1G APOSPC10260-500MG APOSPC10260-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Vzorec: C₁₃H₁₂FNO₂
MW: 233,24 g/mol
Bod tání: 129…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215663
CAS číslo: 338965-51-8