Tisk…
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10259-1G PC10259-500MG PC10259-5G
APOSPC10259-1GEA 7840 CZK
APOSPC10259-1G APOSPC10259-500MG APOSPC10259-5G
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
Vzorec: C₁₀H₆ClFN₂
MW: 208.62 g/mol
Bod tání: 132…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231634
CAS číslo: 338965-15-4