Tisk…
1-Methyl-2-phenethyl-3-(trifluoromethyl)-3-indolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10255-1G PC10255-500MG
APOSPC10255-1GEA 30060 CZK
APOSPC10255-1G APOSPC10255-500MG
1-Methyl-2-phenethyl-3-(trifluoromethyl)-3-indolinol
1-Methyl-2-phenethyl-3-(trifluoromethyl)-3-indolinol
Vzorec: C₁₈H₁₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425785
CAS číslo: 439095-40-6