2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10254-1G
PC10254-5G
APOSPC10254-1GEA
3910
CZK
APOSPC10254-1G
APOSPC10254-5G
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Vzorec:
C₁₅H₁₃FO₂ Bod tání: 56…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03001269 CAS číslo: 400878-24-2 |