Tisk…
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10253-1G PC10253-500MG PC10253-5G
APOSPC10253-1GEA 5990 CZK
APOSPC10253-1G APOSPC10253-500MG APOSPC10253-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₄H₈F₃NO
Bod tání: 59…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871521
CAS číslo: 453557-46-5