Tisk…
N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10251-1G PC10251-500MG PC10251-5G
APOSPC10251-1GEA 6190 CZK
APOSPC10251-1G APOSPC10251-500MG APOSPC10251-5G
N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Vzorec: C₉H₈ClF₃N₂
MW: 236,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664527
CAS číslo: 338761-50-5