1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC10250-5G
PC10250-10G
APOSPC10250-5GEA
3060
CZK
APOSPC10250-5G
APOSPC10250-10G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Vzorec:
C₅H₅F₃N₂O MW: 166,1 g/mol Bod tání: 178…180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00139833 CAS číslo: 122431-37-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |