Tisk…
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10249-10G PC10249-1G PC10249-5G
APOSPC10249-10GEA 6150 CZK
APOSPC10249-10G APOSPC10249-1G APOSPC10249-5G
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₀ClFO₂
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01590673
CAS číslo: 336879-99-3