Tisk…
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10248-10G PC10248-1G PC10248-5G
APOSPC10248-10GEA 0 CZK
APOSPC10248-10G APOSPC10248-1G APOSPC10248-5G
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₀ClFO₂
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01590675
CAS číslo: 336880-01-4