Tisk…
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10247-1G PC10247-500MG
APOSPC10247-1GEA 22750 CZK
APOSPC10247-1G APOSPC10247-500MG
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791219
CAS číslo: 690632-25-8