Tisk…
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10246-250MG PC10246-100MG
APOSPC10246-250MGEA 2690 CZK
APOSPC10246-250MG APOSPC10246-100MG
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀FIN₂O₂
MW: 360.13 g/mol
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791218
CAS číslo: 959576-71-7