Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC10245-1G PC10245-10G PC10245-5G
APOSPC10245-1GEA 1160 CZK
APOSPC10245-1G APOSPC10245-10G APOSPC10245-5G
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03012933
CAS číslo: 244126-64-5