Tisk…
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10242-1G PC10242-250MG
APOSPC10242-1GEA 20470 CZK
APOSPC10242-1G APOSPC10242-250MG
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₆F₃NO₃S
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425775
CAS číslo: 72850-53-4