Tisk…
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10240-1G PC10240-500MG PC10240-5G
APOSPC10240-1GEA 6190 CZK
APOSPC10240-1G APOSPC10240-500MG APOSPC10240-5G
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃O₄
Bod tání: 86…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001265
CAS číslo: 400878-21-9