Tisk…
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10234-1G PC10234-5G
APOSPC10234-1GEA 3710 CZK
APOSPC10234-1G APOSPC10234-5G
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Vzorec: C₈H₆F₃NO
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05663790
CAS číslo: 23516-79-2