Tisk…
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10233-250MG PC10233-1G PC10233-5G
APOSPC10233-250MGEA 827 CZK
APOSPC10233-250MG APOSPC10233-1G APOSPC10233-5G
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₆Cl₂F₃NO₃S
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00243963
CAS číslo: 338422-71-2
UN: 3261
ADR: 8,III