Tisk…
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10232-1G PC10232-500MG
APOSPC10232-1GEA 18980 CZK
APOSPC10232-1G APOSPC10232-500MG
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₅F₃N₂O₄
MW: 332,28 g/mol
Bod tání: 183…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202782
CAS číslo: 318247-30-2