Tisk…
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10227-1G PC10227-250MG
APOSPC10227-1GEA 3270 CZK
APOSPC10227-1G APOSPC10227-250MG
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀FNO₃S
MW: 267,28 g/mol
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04117805
CAS číslo: 886360-59-4