Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10226-1G PC10226-500MG PC10226-5G
APOSPC10226-1GEA 11540 CZK
APOSPC10226-1G APOSPC10226-500MG APOSPC10226-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
Vzorec: C₁₁H₁₀ClF₃N₂O₂
Bod tání: 241…243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03012828
CAS číslo: 439110-82-4