Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10224-1G PC10224-500MG PC10224-5G
APOSPC10224-1GEA 4900 CZK
APOSPC10224-1G APOSPC10224-500MG APOSPC10224-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₄NO₃
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01366669
CAS číslo: 117291-16-4