Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10223-1G
PC10223-500MG
PC10223-5G
APOSPC10223-1GEA
15180
CZK
APOSPC10223-1G
APOSPC10223-500MG
APOSPC10223-5G
Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Vzorec:
C₁₃H₁₃F₃N₂O₄ MW: 318,25 g/mol Bod tání: 231…233 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03791206 CAS číslo: 886360-57-2 |