Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10222-10G PC10222-1G PC10222-5G
APOSPC10222-10GEA 38350 CZK
APOSPC10222-10G APOSPC10222-1G APOSPC10222-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Vzorec: C₁₁H₉ClF₃NO₃
Bod tání: 162…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791205
CAS číslo: 117291-25-5