Tisk…
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10221-1G PC10221-5G
APOSPC10221-1GEA 10980 CZK
APOSPC10221-1G APOSPC10221-5G
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂F₃NO₅
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791204
CAS číslo: 886360-56-1