Tisk…
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10219-1G PC10219-500MG
APOSPC10219-1GEA 11440 CZK
APOSPC10219-1G APOSPC10219-500MG
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Vzorec: C₁₇H₁₈F₃NO₃
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425754
CAS číslo: 439095-20-2