Tisk…
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10218-1G PC10218-500MG PC10218-5G
APOSPC10218-1GEA 6190 CZK
APOSPC10218-1G APOSPC10218-500MG APOSPC10218-5G
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₆FNO₄S
Bod tání: 90…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02736084
CAS číslo: 349624-64-2