Tisk…
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10217-1G PC10217-250MG
APOSPC10217-1GEA 8270 CZK
APOSPC10217-1G APOSPC10217-250MG
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₆H₁₂ClFN₂O
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425750
CAS číslo: 451485-60-2