Tisk…
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10214-1G PC10214-500MG
APOSPC10214-1GEA 11540 CZK
APOSPC10214-1G APOSPC10214-500MG
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈F₃N₃O₅
MW: 331.21 g/mol
Bod tání: 189…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05021855
CAS číslo: 439095-12-2