Tisk…
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Acetyl-5-chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC10213-1G PC10213-500MG
APOSPC10213-1GEA 19110 CZK
APOSPC10213-1G APOSPC10213-500MG
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanone
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanone
Vzorec: C₇H₆ClF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117795
CAS číslo: 863305-84-4