1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10210-1G
PC10210-500MG
PC10210-5G
APOSPC10210-1GEA
6190
CZK
APOSPC10210-1G
APOSPC10210-500MG
APOSPC10210-5G
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Vzorec:
C₁₃H₁₇ClFNO₂ MW: 273,74 g/mol Bod tání: 220…223 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03425740 CAS číslo: 451485-55-5 |