Tisk…
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(3-Fluoropropoxy)acetophenone
PC10208-1G PC10208-500MG PC10208-5G
APOSPC10208-1GEA 7970 CZK
APOSPC10208-1G APOSPC10208-500MG APOSPC10208-5G
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
Vzorec: C₁₁H₁₃FO₂
MW: 196,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001251
CAS číslo: 400878-19-5