Tisk…
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10207-1G PC10207-500MG PC10207-5G
APOSPC10207-1GEA 11540 CZK
APOSPC10207-1G APOSPC10207-500MG APOSPC10207-5G
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₁F₃O₃
Bod tání: 156…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01814780
CAS číslo: 449778-81-8