Tisk…
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde oxime
PC10206-1G PC10206-500MG
APOSPC10206-1GEA 22750 CZK
APOSPC10206-1G APOSPC10206-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Vzorec: C₁₃H₁₀FNO₂
MW: 231,23 g/mol
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091015
CAS číslo: 449778-79-4