Tisk…
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10203-1G PC10203-500MG PC10203-5G
APOSPC10203-1GEA 6190 CZK
APOSPC10203-1G APOSPC10203-500MG APOSPC10203-5G
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Vzorec: C₁₀H₉FN₄OS
Bod tání: 174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200939
CAS číslo: 886361-58-6