Tisk…
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetyl-5-(4-fluorophenyl)thiophene
PC10202-1G PC10202-500MG PC10202-5G
APOSPC10202-1GEA 7480 CZK
APOSPC10202-1G APOSPC10202-500MG APOSPC10202-5G
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Vzorec: C₁₂H₉FOS
MW: 220,27 g/mol
Bod tání: 119…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200932
CAS číslo: 886361-46-2