Tisk…
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10201-1G PC10201-500MG PC10201-5G
APOSPC10201-1GEA 11540 CZK
APOSPC10201-1G APOSPC10201-500MG APOSPC10201-5G
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
Vzorec: C₇H₈ClF₃N₂O
MW: 228,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117790
CAS číslo: 959578-12-2