Tisk…
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
PC1020-1KG PC1020-500G
APOSPC1020-1KGEA 2690 CZK
APOSPC1020-1KG APOSPC1020-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 97%
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Useful intermediate for synthesis of quinoline derivatives and other heterocycles. J. Org. Chem., 1994, 59, 5886
Vzorec: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Bod varu: 65…67 °C/15mmHg
Bod tání: –34 °C
Hustota: 1,282 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007718
CAS číslo: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III