2,2,2-Trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10196-1G
PC10196-500MG
PC10196-5G
APOSPC10196-1GEA
11540
CZK
APOSPC10196-1G
APOSPC10196-500MG
APOSPC10196-5G
2,2,2-Trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl)acetamide
2,2,2-Trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl)acetamide
Vzorec:
C₉H₆F₃NO₂S Bod tání: 130…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03012801 CAS číslo: 108046-14-6 |