Tisk…
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10195-1G PC10195-500MG PC10195-5G
APOSPC10195-1GEA 15180 CZK
APOSPC10195-1G APOSPC10195-500MG APOSPC10195-5G
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₃H₁₃F₃N₂O₂
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001207
CAS číslo: 400073-97-4