Tisk…
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10193-1G PC10193-5G
APOSPC10193-1GEA 8300 CZK
APOSPC10193-1G APOSPC10193-5G
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₇FN₂OS
Bod tání: 147…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091516
CAS číslo: 439095-02-0