5-Amino-2,4-difluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-amino-2,4-difluorophenol
PC10191-1G
PC10191-25G
PC10191-5G
APOSPC10191-1GEA
622
CZK
APOSPC10191-1G
APOSPC10191-25G
APOSPC10191-5G
5-Amino-2,4-difluorophenol
5-Amino-2,4-difluorophenol
Vzorec:
C₆H₅F₂NO MW: 145.11 g/mol Bod tání: 177 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04973718 CAS číslo: 113512-71-3 |