3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyloxy)phenyl]acrylic acid
PC10190-1G
PC10190-500MG
PC10190-5G
APOSPC10190-1GEA
7840
CZK
APOSPC10190-1G
APOSPC10190-500MG
APOSPC10190-5G
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Vzorec:
C₁₆H₁₂ClFO₃ Bod tání: 177…179 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02091011 CAS číslo: 400825-72-1 |