Tisk…
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1019-1G PC1019-5G PC1019-250MG
APOSPC1019-1GEA 8270 CZK
APOSPC1019-1G APOSPC1019-5G APOSPC1019-250MG
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Bod tání: 203…205 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784270
CAS číslo: 55805-21-5