Tisk…
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10189-1G PC10189-500MG PC10189-5G
APOSPC10189-1GEA 11540 CZK
APOSPC10189-1G APOSPC10189-500MG APOSPC10189-5G
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₀BrFO₃
Bod tání: 219…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01814603
CAS číslo: 449778-69-2