Tisk…
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10188-1G PC10188-500MG PC10188-5G
APOSPC10188-1GEA 4900 CZK
APOSPC10188-1G APOSPC10188-500MG APOSPC10188-5G
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₃H₇ClFNO
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01815095
CAS číslo: 449778-68-1