Tisk…
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10187-1G PC10187-500MG
APOSPC10187-1GEA 10580 CZK
APOSPC10187-1G APOSPC10187-500MG
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₀ClFO₃
Bod tání: 197…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091010
CAS číslo: 449778-67-0