Tisk…
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10186-1G PC10186-500MG
APOSPC10186-1GEA 19110 CZK
APOSPC10186-1G APOSPC10186-500MG
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₀F₂O₃
Bod tání: 198…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091009
CAS číslo: 338393-76-3