3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10185-1G
PC10185-5G
APOSPC10185-1GEA
12370
CZK
APOSPC10185-1G
APOSPC10185-5G
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Vzorec:
C₁₅H₁₁FO₃ Bod tání: 205…207 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02091006 CAS číslo: 338393-64-9 |