Tisk…
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,4-Difluorophenoxy)benzenecarboxaldehyde
PC10184-1G PC10184-500MG
APOSPC10184-1GEA 9760 CZK
APOSPC10184-1G APOSPC10184-500MG
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈F₂O₂
MW: 234,1982 g/mol
Bod varu: 110…112 °C/0,2mmHg
Bod tání: 61…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568793
CAS číslo: 289717-89-1