Tisk…
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10182-1G PC10182-500MG
APOSPC10182-1GEA 15180 CZK
APOSPC10182-1G APOSPC10182-500MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Vzorec: C₁₃H₉ClF₃NO
MW: 287,67 g/mol
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01316641
CAS číslo: 321432-62-6